Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneurs automatiques
Code produit 10033662
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Calibre d’aiguille:
23 G
25 G
26 G
Type de connexion:
Amovible
Fixe
Piston, adaptateur répétiteur
À utiliser avec (équipement):
Carlo Erba / Fisons / Leap / CTC ASD200 et AS80, triPlus
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 et AS800, seringue pour échantillonneur automatique GC
GC Shimadzu AOC 14, 17, 20 et 20i
PerkinElmer Autosystem
À usage général
Échantillonneurs automatiques GC Varian 8035, 8100 et 8200
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Type de connexion À utiliser avec (équipement) unitSize
10033662 5 μl 26 G Fixe Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 et AS800, seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
10214942 1 μl 23 G Piston, adaptateur répétiteur À usage général 1 pièce
10452561 0,5 μl 23 G Amovible GC Shimadzu AOC 14, 17, 20 et 20i 1 pièce
10611813 5 μl 26 G Fixe PerkinElmer Autosystem 1 pièce
10143402 5 μl 23 G Fixe PerkinElmer Autosystem 1 pièce
10245799 5 μl 23 G Fixe GC Shimadzu AOC 14, 17, 20 et 20i 1 pièce
10577922 10 μl 26 G Amovible GC Shimadzu AOC 14, 17, 20 et 20i 1 pièce
10380611 10 μl 23 G Amovible GC Shimadzu AOC 14, 17, 20 et 20i 1 pièce
10316772 10 μl 25 G Amovible Échantillonneurs automatiques GC Varian 8035, 8100 et 8200 1 pièce
10431031 10 μl 26 G Fixe Carlo Erba / Fisons / Leap / CTC ASD200 et AS80, triPlus 1 pièce
15208473 10 μl 26 G Amovible Carlo Erba / Fisons / Leap / CTC ASD200 et AS80, triPlus -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10033662 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 001982
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remplacez les seringues pour Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, etc.
Remplace les seringues pour Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, etc.
Les aiguilles de seringue ont des pointes coniques sauf indication contraire.
Informations sur la commande
Des seringues supplémentaires sont disponibles pour d’autres échantillonneurs automatiques fabriqués par les fabricants représentés ici, ainsi que des seringues pour les instruments Unicam™, Waters™ et Siemens™. Pour plus d’informations, contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,01 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,9 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique
Modèle 5F-C/T-5/0.47C
Quantité Unité
Volume (métrique) 5 μl
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 et AS800, seringue pour échantillonneur automatique GC
Type de connexion Fixe