Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille amovible pour Bruker (Varian) CP-8400/8410, CP-9010/9050
Code produit 15243563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Type de connexion:
Amovible
Fixe
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure:
0,018 in
0,024 in
Modèle:
10F-VA8400/BT-5/0.63C
10R-BT-GT-0.47C
10R-VA8400-5/0.47C
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de connexion Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure Modèle unitSize
15243563 23 G Fixe 0,024 in 10F-VA8400/BT-5/0.63C 1 pièce
15258463 26 G Amovible 0,018 in 10R-BT-GT-0.47C 1 pièce
15288453 26 G Amovible 0,018 in 10R-VA8400-5/0.47C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15243563 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 002951
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes
  • Corps en verre borosilicaté pour la force et l’inertie.
  • Aiguilles en acier inox pour une inertie, une force et une résistance à la corrosion accrues.
  • Le support derrière l’échelle permet une lecture rapide et précise de l’échelle de la seringue.
  • Le rebord métallique assure la stabilité et résiste à la rupture.
  • Le bouchon à aiguille métallique du corps de seringue protège et améliore la durée de vie de la seringue.
  • Les seringues sont testées individuellement pour leur qualité, garantissant ainsi leur fiabilité et leur conformité.
  • La conception de conditionnement unique élimine toute contamination possible dans la seringue.
Spécification
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,024 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,63 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,9 in
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique
Modèle 10F-VA8400/BT-5/0.63C
Quantité Unité
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Bruker / Varian CP-8400/8410, CP-9010/9050
Type de connexion Fixe