Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille amovible pour Bruker (Varian) CP-8400/8410, CP-9010/9050
Beschreibung
- Corps en verre borosilicaté pour la force et l’inertie.
- Aiguilles en acier inox pour une inertie, une force et une résistance à la corrosion accrues.
- Le support derrière l’échelle permet une lecture rapide et précise de l’échelle de la seringue.
- Le rebord métallique assure la stabilité et résiste à la rupture.
- Le bouchon à aiguille métallique du corps de seringue protège et améliore la durée de vie de la seringue.
- Les seringues sont testées individuellement pour leur qualité, garantissant ainsi leur fiabilité et leur conformité.
- La conception de conditionnement unique élimine toute contamination possible dans la seringue.
Spezifikation
Spezifikation
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,018 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,47 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,9 in |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
| Modèle | 10R-VA8400-5/0.47C |
| Quantité | Unité |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 50 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?