Learn More
SGE™ Colonnes capillaires BPX70
Description
Spécialement conçu pour l’analyse des esters méthyliques d’acides gras (FAME)
- La seule phase stationnaire à haute température et à haute teneur en cyanopropyle utilisée couramment pour les applications GC / MS
- (70 %)-cyanopropyl (équiv.) polysilphénylène-siloxane
Applications primaires suggérées pour les colonnes BPX70 :
Esters méthyliques d’acide gras (FAME)
Produits pharmaceutiques
Sucres
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | SGE™ BPX70 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des glucides, Glucides, Analyse pharmaceutique |
| Granulométrie | 0,25 μm |
| Plage de températures | 50°C à 250/260°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 25 m |
| Polarité | Polaire |