Learn More
SGE™ Inserts ConnecTite™ pour Agilent™ GC
Code produit 15269013
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500
Géométrie:
Orifice inférieur
Étalon
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Géométrie Conditionnement
15269013 Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890 Orifice inférieur 5 pièces
15249013 Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500 Étalon 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15269013 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 092326
Expédition estimée: 11-01-2027
Conçu pour Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
  • La gamme couvre toutes les applications et toutes les marques/modèles d'instruments populaires
  • La gamme couvre les techniques de vaporisation et d'injection sur colonne froide
  • Les inserts d'admission assurent le transfert complet de l'échantillon de la seringue à la colonne sans perte
  • Diamètre extérieur de 6,3 mm, diamètre intérieur de 4 mm ; longueur de 78,5 mm
Spécification
Type de produit Insert standard ConnecTite
Géométrie Orifice inférieur
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 7,85 cm
Diamètre (métrique) interne 0,4 cm
Diamètre (métrique) externe 0,63 cm
À utiliser avec (équipement) Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890