Learn More
SGE™ Inserts ConnecTite™ pour Shimadzu™ GC
Code produit 15219023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Product Type:
Insert d’orifice inférieur ConnecTite
Insert d’orifice supérieur ConnecTite
Insert standard ConnecTite
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Product Type unitSize
15219023 5/boîte Insert d’orifice inférieur ConnecTite -
15279013 5/boîte Insert standard ConnecTite 5 pièces
15299013 5/boîte Insert d’orifice supérieur ConnecTite 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15219023 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 092331
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour une utilisation avec Shimadzu 2010™ GC
  • La gamme couvre toutes les applications et toutes les marques/modèles d'instruments populaires
  • La gamme couvre les techniques de vaporisation et d'injection sur colonne froide
  • Les inserts d'admission assurent le transfert complet de l'échantillon de la seringue à la colonne sans perte
  • Diamètre extérieur de 5 mm, diamètre intérieur de 3,4 mm ; longueur de 95 mm
Spécification
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 9,5 cm
Product Type Insert d’orifice inférieur ConnecTite
Diamètre (métrique) interne 0,34 cm
Diamètre (métrique) externe 0,5 cm
À utiliser avec (équipement) Shimadzu 2010