Learn More
Inserts SGE™ ConnecTite™ pour Thermo Scientific™ GC
Code produit 15279023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Insert d’orifice inférieur ConnecTite
Insert standard ConnecTite
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15279023 Insert d’orifice inférieur ConnecTite 5 pièces
15239023 Insert standard ConnecTite 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15279023 Fournisseur Trajan Code fournisseur 092336
Expédition estimée: 30-12-2026
Conçu pour une utilisation avec les GC Thermo Scientific TRACE™ et FOCUS™
  • La gamme couvre toutes les applications et toutes les marques/modèles d'instruments populaires
  • La gamme couvre les techniques de vaporisation et d'injection sur colonne froide
  • Les inserts d'admission assurent le transfert complet de l'échantillon de la seringue à la colonne sans perte
  • Diamètre extérieur de 8 mm, diamètre intérieur de 5 mm ; longueur de 105 mm
Spécification
Type de produit Insert d’orifice inférieur ConnecTite
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 10,5 cm
Diamètre (métrique) interne 0,5 cm
Diamètre (métrique) externe 0,8 cm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific GC Trace et Focus