Learn More
Trajan™ Seringue pour échantillonneur automatique à aiguille fixe HPLC CTC PAL
Description
- Seringues à haute température pour application d’espace de tête avec des températures jusqu’à 150°C
- Joint de piston en PTFE en option pour un fonctionnement sans fuite et en douceur. Convient aux échantillons liquides et gazeux, avec pistons remplaçables
- Les spécifications des seringues sont parfaitement adaptées aux supports CTC pour garantir un bon ajustement et un fonctionnement fiable
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Diamètre (métrique) externe | 0,72 mm |
| Type de produit | Seringue à aiguille fixe |
| Modèle | 100F-CTC-GT-LC |
| Volume (métrique) | 100 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 51 mm |
| Type de pointe d’aiguille | LC |