Learn More
Trajan™ Seringue pour échantillonneur automatique à aiguille fixe HPLC CTC PAL
Code produit 12987526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
100 μl
500 μl
Modèle:
100F-CTC-GT-LC
100F-CTC-GT-LC(0.4)
25F-CTC-GT-LC
500F-CTC-GT-LC(0.4)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle Conditionnement
12987526 500 μl 500F-CTC-GT-LC(0.4) 1 pièce
12947556 100 μl 100F-CTC-GT-LC 1 pièce
12967526 100 μl 100F-CTC-GT-LC(0.4) 1 pièce
12957526 25 μl 25F-CTC-GT-LC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12987526 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 007720
Expédition estimée: 20-11-2026
Le corps en verre borosilicaté et les aiguilles en acier inox offrent force et inertie. Le support permet une évaluation rapide et précise du volume.
  • Seringues à haute température pour application d’espace de tête avec des températures jusqu’à 150°C
  • Joint de piston en PTFE en option pour un fonctionnement sans fuite et en douceur. Convient aux échantillons liquides et gazeux, avec pistons remplaçables
  • Les spécifications des seringues sont parfaitement adaptées aux supports CTC pour garantir un bon ajustement et un fonctionnement fiable
Spécification
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (métrique) externe 0,72 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
Type de produit Gastight
Modèle 500F-CTC-GT-LC(0.4)
Volume (métrique) 500 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille LC