Learn More
Trajan™ Tube capillaire en silice fondue désactivée par le méthyle
Description
- Convient aux solvants organiques et aqueux
- La silice est désactivée par le méthyle pour une utilisation avec les hydrocarbures (pentane, hexane, heptane, isooctane, aromatiques et solvants mélangés - n-paraffines / solvants chlorés)
- Nous testons individuellement les performances de chaque longueur de 30 m à partir de laquelle toutes les longueurs plus courtes sont préparées.
- Idéal pour les applications de biotechnologie
Spécification
Spécification
| Type | Tubulure capillaire |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les applications biotechnologiques, ainsi que pour les solvants organiques et aqueux |
| Diamètre (impériale) interne | 0,008 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,01 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,22 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,36 mm |
| Longueur totale (impériale) | 6,56 ft |
| Longueur totale (métrique) | 2 m |
| Matériau | Silice fondue |
| Température de fonctionnement max. (impériale) | 716°F |
| Afficher plus |