Learn More
Trajan™ Tube capillaire en silice fondue désactivée par le méthyle
Code produit 15298803
Change view
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
2 m
5 m
10 m
25 m
Diamètre (métrique) interne:
0,075 mm
0,15 mm
0,17 mm
0,22 mm
0,001 in
0,32 mm
0,02 in
0,53 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,19 mm
0,22 mm
0,3 mm
0,36 mm
0,363 mm
0,43 mm
0,68 mm
Conditionnement:
1 pièce
10m
25m
2m
5m
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
15298803 5 m 0,15 mm 0,22 mm 5m
15228813 2 m 0,22 mm 0,36 mm 2m
15218813 2 m 0,15 mm 0,363 mm 2m
15238803 2 m 0,075 mm 0,19 mm 2m
15288803 2 m 0,15 mm 0,22 mm 2m
15238813 2 m 0,32 mm 0,43 mm 2m
12955751 5 m 0,32 mm 0,43 mm 5m
15288813 2 m 0,53 mm 0,68 mm 2m
15298813 5 m 0,17 mm 0,3 mm 5m
15248813 25 m 0,32 mm 0,43 mm 25m
10340661 5 m 0,22 mm 0,36 mm 1 pièce
10218580 5 m 0,53 mm 0,68 mm 1 pièce
10781802 5 m 0,32 mm 0,43 mm -
12945751 5 m 0,22 mm 0,36 mm 5m
15258853 25 m 0,53 mm 0,68 mm 25m
11997754 2 m 0,001 in 0,363 mm 1 pièce
15248853 10 m 0,02 in 0,68 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 15298803 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 0624461
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Essentiel pour le maintien d’un système de chromatographie haute performance. Le tube capillaire en silice fondue désactivée par le méthyle Trajan Scientific and Medical™ est chimiquement inerte et thermiquement stable jusqu’à 380°C.
  • Convient aux solvants organiques et aqueux
  • La silice est désactivée par le méthyle pour une utilisation avec les hydrocarbures (pentane, hexane, heptane, isooctane, aromatiques et solvants mélangés - n-paraffines / solvants chlorés)
  • Nous testons individuellement les performances de chaque longueur de 30 m à partir de laquelle toutes les longueurs plus courtes sont préparées.
  • Idéal pour les applications de biotechnologie
Spécification
Type Tubulure capillaire
À utiliser avec (application) Idéal pour les applications biotechnologiques, ainsi que pour les solvants organiques et aqueux
Diamètre (impériale) interne 0,005 in
Diamètre (impériale) externe 0,008 in
Diamètre (métrique) interne 0,15 mm
Diamètre (métrique) externe 0,22 mm
Longueur totale (impériale) 16,4 ft
Longueur totale (métrique) 5 m
Matériau Silice fondue
Température de fonctionnement max. (impériale) 716°F
Température max. de fonctionnement (métrique) 380°C