Learn More
Trajan™ Seringues Headspace Diamond pour CTC PAL RTC (changement d’outil robotique)
Description
- Reproductibilité : une conception unique de pointe de piston alimentée garantit un joint étanche aux gaz et assure des performances et une longévité exceptionnelles grâce au cycle de température.
- Température de fonctionnement – Les performances optimales sont maintenues même lors de cycles de température allant jusqu'à 150 °C.
- Gagnez du temps et améliorez votre flux de travail – Des temps d'équilibrage prolongés ne sont pas nécessaires. Le report réduit minimise le temps utilisé pour le rinçage et le lavage des seringues.
Specifications
Specifications
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,024 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2,5 in |
| Type de produit | Seringue Headspace Diamond |
| Modèle | 1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H |
| Quantité | Unité |
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Orifice latéral |
| Show More |