Learn More
Trajan™ Seringues manuelles Diamond MS
Code produit 13187966
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Modèle:
100R-GT-MS1
10R-GT-MS1
250R-GT-MS1
25R-GT-MS1
500R-GT-MS1
50R-GT-MS1
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle unitSize
13187966 10 μl 10R-GT-MS1 1 pièce
13197966 25 μl 25R-GT-MS1 -
13107976 50 μl 50R-GT-MS1 1 pièce
13117976 100 μl 100R-GT-MS1 1 pièce
13127976 250 μl 250R-GT-MS1 1 pièce
13137976 500 μl 500R-GT-MS1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13187966 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 002750
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliore la sensibilité de vos analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
  • Report de seringue le plus bas
  • Réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes
  • Aiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface.
Spécification
Comprend Aiguille ultralisse amovible
Type de produit Seringue manuelle MS Diamond
Modèle 10R-GT-MS1
Quantité Unité
Volume (métrique) 10 μl
Type de connexion Amovible