Learn More
Trajan™ Aiguilles de rechange pour seringue GC Thermo Scientific
Description
- La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
- Convient aux seringues Thermo Scientific™ pour les échantillonneurs automatiques AS3000, AS2000 et TriPlus RSH
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,024 in |
| Diamètre (métrique) externe | 0,63 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,9 in |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Type de produit | Aiguille de rechange pour seringue pour échantillonneur automatique GC |
| Quantité | 2/boîte |
| Afficher plus |