Learn More
SGE™ Seringue analytique automatisée portable eVol™
Code produit 12907596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 à 500 μl
5 μl
50 μl
500 μl
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Sans aiguille
Quantité:
3/boîte
Unité
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de pointe d’aiguille Quantité Conditionnement
12907596 20 à 500 μl Sans aiguille Unité 1 pièce
12927586 5 μl Biseau Unité 1 pièce
12997586 500 μl Biseau Unité 1 pièce
12947586 50 μl Biseau Unité 1 pièce
12927596 5 μl Biseau 3/boîte 3 pièces
12937596 50 μl Biseau 3/boîte 3 pièces
12957596 500 μl Biseau 3/boîte 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12907596 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 2910025
Expédition estimée: 05-01-2027
Améliorent le flux de travaux de laboratoire
eVol™ Il s'agit du couplage de deux dispositifs —de précision : un entraînement électronique à commande numérique et un XCHANGE™ (brevet en instance) seringue analytique activée. Le XCHANGE™ Les seringues analytiques peuvent être changées facilement et rapidement, ce qui permet de les dédier à des liquides et des méthodes spécifiques, tout en évitant la contamination croisée des réactifs.
  • Système de distribution à déplacement positif à commande numérique
  • Programmable —permet des procédures de manipulation de liquides indépendantes de l'utilisateur
  • Facilement étalonné pour garantir une distribution précise
  • Stocke les facteurs d'étalonnage pour un maximum de dix XCHANGE™ seringues
  • Interface utilisateur à roue de contact
  • Écran tout en couleur
Applications :
  • Préparation des étalons
  • Ajout d’étalons internes
  • Distribution précise de liquides non aqueux
  • Dilution d’échantillon
Spécification
Type de produit Seringue analytique eVol™, sans aiguille
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Unité
Volume (métrique) 20 à 500 μl
Type de pointe d’aiguille Sans aiguille
À utiliser avec (équipement) Seringue automatisée eVol