Learn More
SGE™ Seringue analytique automatisée portable eVol™
Code produit 12947586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 à 500 μl
5 μl
50 μl
500 μl
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Sans aiguille
Quantité:
3/boîte
Unité
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de pointe d’aiguille Quantité unitSize
12947586 50 μl Biseau Unité 1 pièce
12927586 5 μl Biseau Unité 1 pièce
12997586 500 μl Biseau Unité 1 pièce
12907596 20 à 500 μl Sans aiguille Unité 1 pièce
12927596 5 μl Biseau 3/boîte 3 pièces
12937596 50 μl Biseau 3/boîte 3 pièces
12957596 500 μl Biseau 3/boîte 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12947586 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 2910022
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorent le flux de travaux de laboratoire
eVol™ Il s'agit du couplage de deux dispositifs —de précision : un entraînement électronique à commande numérique et un XCHANGE™ (brevet en instance) seringue analytique activée. Le XCHANGE™ Les seringues analytiques peuvent être changées facilement et rapidement, ce qui permet de les dédier à des liquides et des méthodes spécifiques, tout en évitant la contamination croisée des réactifs.
  • Système de distribution à déplacement positif à commande numérique
  • Programmable —permet des procédures de manipulation de liquides indépendantes de l'utilisateur
  • Facilement étalonné pour garantir une distribution précise
  • Stocke les facteurs d'étalonnage pour un maximum de dix XCHANGE™ seringues
  • Interface utilisateur à roue de contact
  • Écran tout en couleur
Applications :
  • Préparation des étalons
  • Ajout d’étalons internes
  • Distribution précise de liquides non aqueux
  • Dilution d’échantillon
Spécification
Calibre d’aiguille 25 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,007 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,2 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,019 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,5 mm
À utiliser avec (application) Préparation des étalons, ajout d’étalons internes
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,96 in
Type de produit eVol analytique de calibre 25
Quantité Unité
Volume (métrique) 50 μl
Type de pointe d’aiguille Biseau
À utiliser avec (équipement) Seringue automatisée eVol