Learn More
Trajan™ Seringues eVoltrade; MEPStrade;
Code produit 12987586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Seringue eVol™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12987586 Seringue eVol™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12987586 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 2910028
Expédition estimée: 14-12-2026
Pour une utilisation avec le système de distribution à déplacement positif contrôlé numériquement par seringue analytique numérique eVoltrade;.
ulliPermet au système MEPS (micro SPE) d’être semi-automatisé et protégé avant la transition vers des plateformes entièrement automatisées/liliFirmware 2011 requis/liliTempérature de fonctionnement maximale de 350deg;C/li/ul
Spécification
À utiliser avec (application) Procédure de manipulation de liquides
Type de produit Seringue eVol™
À utiliser avec (équipement) MEPS BINs