Learn More
Trajan™ Raccords à écrou hexagonal
Code produit 15249103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
10 hexnuts et 10 ferrules
2 hexnuts et 2 ferrules
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
15249103 2 hexnuts et 2 ferrules 2 pièces
15259103 10 hexnuts et 10 ferrules 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15249103 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 1021003
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les raccords à écrou hexagonal conviennent parfaitement aux raccordements des systèmes HPLC
  • Filetage en acier inoxydable 10-32
  • La surface de contact inerte le rend biocompatible
  • Parfait pour une utilisation avec des solvants corrosifs
Spécification
Comprend 2 hexnuts et 2 ferrules
Diamètre du filetage 10-32
Matériau Acier inoxydable
Pression 5000°psi