Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC BP20 (Wax)
Code produit 16682612
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
16682612 25 m 0,53 mm 2 μm 1 pièce
15238673 30 m 0,22 mm 0,25 μm 1 pièce
10742372 50 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
12985581 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
15208683 50 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
15225263 25 m 0,53 mm 2 μm 1 pièce
12915591 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 pièce
10360751 25 m 0,22 mm 0,25 μm 1 pièce
15228673 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
15248673 60 m 0,22 mm 0,25 μm 1 pièce
10665441 50 m 0,22 mm 0,25 μm 1 pièce
12674955 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
12975581 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
15288673 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
15298673 25 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
15238683 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
12905591 15 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
15218683 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10157390 25 m 0,53 mm 1 μm -
15258683 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
12766557 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 16682612 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 054456
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinent une technologie de phase innovante et une capacité unique de production de silice fondue. Les colonnes capillaires GC SGE™ BP20 (Wax) offrent une solution de séparation complète pour toutes les applications.
Caractéristiques
  • Colonnes Wax standard
  • Liée et réticulée
  • Peuvent être rincées avec des solvants
Applications
  • Utilisées pour la séparation des alcools, acides libres, esters méthyliques d’acide gras, aromatiques, solvants et huiles essentielles
Spécification
Température max. 260°C
Type de fonctionnalité / d’interaction Interactions liaison hydrogène ou dipôle
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Phase stationnaire SGE™ BP20 (WAX)
Type d’USP G14, G15, G16, G20, G39
À utiliser avec (application) Analyse des solvants et des huiles essentielles, Acides libres, Esters méthyliques d’acides gras, Analyse des aromatiques, Solvants et huiles essentielles
Plage de températures 20°C à 240/260°C
Épaisseur du film 2 μm
Longueur (métrique) 25 m
Polarité Polaire
Revêtement Silice fondue