Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires GC BP21 (FFAP)
Description
Phase PEG très polaire modifiée à l’acide nitrotéréphtalique, adaptée à l’analyse des acides gras libres
- Phase polaire PEG modifiée à l’acide nitrotéréphtalique
- Idéal pour les acides à faible poids moléculaire
- Les applications incluent les acides libres volatils, les esters méthyliques d’acides gras (EMAG), les alcools, les aldéhydes et les cétones
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse des acides non volatiles, Esters méthyliques d’acides gras, Analyse de l’alcool, Analyse des aldéhydes, Acrylates, Cétones |
| Granulométrie | 1 μm |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Matériau | Fused Silica |
| Matériau de remplissage | BP21 (FFAP) |
| Polarité | Polaire |
| Revêtement | Silice fondue |
| Type d’USP | G25, G35 |
| Phase stationnaire | Polyéthylène glycol |
| Afficher plus |