Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC : Cyanopropylpolysilphénylène
Code produit 15208723
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
Épaisseur du film:
1,4 μm
Granulométrie:
1,4 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Granulométrie unitSize
15208723 0,25 mm 1,4 μm 1,4 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15208723 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 054981
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme de colonnes offrant un haut niveau de robustesse, de reproductibilité et de performance
  • Faible purge ; forte inertie pour les analyses les plus exigeantes
  • Haute tolérance aux échantillons et conditions défavorables
  • Fabriquées selon des spécifications précises garantissant la reproductibilité de colonne à colonne
  • forte BPX-VOLATILES (cyanopropylphénylpolysiloxane [volatils])—Colonnes utilisées pour l’analyse des composés organiques volatils EPA (EPA 624, 502.2)
Spécification
Température max. 300°C
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire Cyanopropylphényl-polysiloxane
Type d’USP G43
À utiliser avec (application) Distillation simulée, Analyse des composés organiques volatils, Analyse de l’alcool
Granulométrie 1,4 μm
Plage de températures 0°C à 290°C
Épaisseur du film 1,4 μm
Longueur (métrique) 60 m
Matériau de remplissage BPX-Volatiles
Polarité Polaire