Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC : Phényl (équiv.) Polycarborane siloxane
Code produit 10777374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 m
15 m
25 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,5 μm
Matériau:
Revêtement en polyimide
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Matériau Conditionnement
10777374 15 m 0,32 mm 0,5 μm Revêtement en polyimide 1 pièce
10646401 12 m 0,53 mm 0,15 μm Revêtement en polyimide 1 pièce
10731992 12 m 0,22 mm 0,1 μm Revêtement en polyimide 1 pièce
10641803 15 m 0,25 mm 0,1 μm Revêtement en polyimide 1 pièce
10192872 30 m 0,25 mm 0,1 μm Revêtement en polyimide 1 pièce
10508112 25 m 0,53 mm 0,15 μm Revêtement en polyimide 1 pièce
10557722 25 m 0,32 mm 0,1 μm Revêtement en polyimide -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10777374 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 054667
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme de colonnes offrant un haut niveau de robustesse, de reproductibilité et de performance
  • Faible purge ; forte inertie pour les analyses les plus exigeantes
  • Haute tolérance aux échantillons et conditions défavorables
  • Fabriquées selon des spécifications précises garantissant la reproductibilité de colonne à colonne
  • forte HT5 (5 % phényl polycarborane-siloxane)—phase à haute température 480°C adaptée à la distillation simulée et autres applications pétrolières
Spécification
À utiliser avec (application) Distillation simulée, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides
Granulométrie 0,5 μm
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 15 m
Matériau Revêtement en polyimide
Matériau de remplissage HT5
Polarité Polaire
Phase stationnaire 5 % phényle (équiv.) Polycarborane siloxane
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Température max. (métrique) 400 °C
Plage de températures (métrique) 10 °C à 380 °C