Learn More
SGE™ Seringue étanche aux gaz avec aiguille amovible
Description
- Aiguille amovible
- Piston étanche aux gaz
- Acier inox
- Jauge : 23
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,024 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| Longueur (impériale) | 1,65 in |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,65 in |
| Longueur (métrique) | 42 mm |
| Type de produit | Seringue analytique |
| Modèle | 10R-S-GT-0.63C |
| Quantité | Unité |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Afficher plus |