Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles Luer-Lok fixes
Description
- 10 μCapacités de 1 à 100 ml
- En verre borosilicate, avec des embouts de piston en température journée Kel-F™ Cônes Luer (le cas échéant)
- Les aiguilles s’alignent avec la marque zéro sur le corps pour réduire le volume mort et améliorer l’exactitude et la précision du < ±1 %
- Pistons remplaçables sur tous les modèles
- Embout Luer et Luer-Lok™ les seringues sont fournies sans aiguille ; à commander séparément
Spécification
Spécification
| Précision | ± 1% |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) |
| Diamètre (impériale) externe | 0,31 in |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| À utiliser avec (application) | Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale |
| Comprend | Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte |
| Type de produit | Seringue Gastight |
| Modèle | 100F-LL-GT |
| Numéro de pointe d’aiguille | Aiguille non comprise |
| Quantité | Unité |
| Afficher plus |