Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles Luer-Lok fixes
Code produit 12957536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
10 mL
25 ml
Diamètre (impériale) externe:
0,31 in
0,42 po
0,7 in
1,06 in
Modèle:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (impériale) externe Modèle Conditionnement
12957536 10 mL 0,7 in 10MDF-LL-GT 1 pièce
16642602 50 μl 0,31 in 50F-LL-GT 1 pièce
10065560 100 μl 0,31 in 100F-LL-GT 1 pièce
10208630 250 μl 0,31 in 250F-LL-GT 1 pièce
10218630 500 μl 0,31 in 500F-LL-GT 1 pièce
10432731 1 mL 0,31 in 1MDF-LL-GT 1 pièce
16692642 2,5 ml 0,42 po 2.5MDF-LL-GT 1 pièce
12967536 25 ml 1,06 in 25MDF-LL-GT 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12957536 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 008962
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-10-2026
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
  • Capacités μde 10 L à 100 mL
  • Fabriqué en verre borosilicaté, avec des embouts de piston en PTFE et Kel-F™ Cônes Luer (le cas échéant)
  • Les aiguilles s'alignent avec le repère zéro du canon pour réduire le volume mort et améliorer la précision. <±1%
  • Pistons remplaçables sur tous les modèles
  • Pointe Luer et Luer-Lok™ Les seringues sont vendues sans aiguilles ; à commander séparément.
Spécification
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) externe 0,7 in
Diamètre (métrique) externe 18 mm
À utiliser avec (application) Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale
Comprend Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte
Type de produit Seringue Gastight
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Modèle 10MDF-LL-GT
Quantité Unité
Volume (métrique) 10 mL
Type de connexion Luer Lock, fixe