Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : Modèles Luer-Lok fixes
Code produit 10025540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
Diamètre (impériale) externe:
0,31 in
0,42 in
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
8,8 mm
10,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (impériale) externe Diamètre (métrique) externe unitSize
10025540 50 μl 0,31 in 8 mm 1 pièce
10482731 250 μl 0,31 in 8 mm 1 pièce
10567922 500 μl 0,31 in 8 mm 1 pièce
10508312 1 mL 0,31 in 8,8 mm 1 pièce
10655471 2,5 ml 0,42 in 10,8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10025540 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 004229
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
  • Capacités de 10 μl à 100 ml
  • En verre borosilicaté, avec pointes de piston en PTFE et cônes Luer Kel-F™ (le cas échéant)
  • Les aiguilles s’alignent sur la graduation zéro du corps pour réduire le volume mort et améliorer l’exactitude et la précision à <± 1 %
  • Les seringues Luer-Lok™ et à embout Luer sont livrées sans aiguilles ; à commander séparément
Spécification
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) externe 0,31 in
Diamètre (métrique) externe 8 mm
À utiliser avec (application) Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale
Comprend Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte
Type de produit Seringue Gastight
Modèle 50F-LT-GT
Quantité Unité
Volume (métrique) 50 μl
Type de connexion Embout Luer, fixe