Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : Modèles Luer-Lok fixes
Description
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
- Capacités de 10 μl à 100 ml
- En verre borosilicaté, avec pointes de piston en PTFE et cônes Luer Kel-F™ (le cas échéant)
- Les aiguilles s’alignent sur la graduation zéro du corps pour réduire le volume mort et améliorer l’exactitude et la précision à <± 1 %
- Les seringues Luer-Lok™ et à embout Luer sont livrées sans aiguilles ; à commander séparément
Spécification
Spécification
| Précision | ± 1% |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), PTFE (pointe) |
| Diamètre (impériale) externe | 0,31 in |
| Diamètre (métrique) externe | 8,8 mm |
| À utiliser avec (application) | Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale |
| Comprend | Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte |
| Type de produit | Seringue Gastight |
| Température max. (impériale) | 158°F |
| Température max. (métrique) | 70°C |
| Modèle | 1MF-LT-GT |
| Afficher plus |