Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : Modèles Luer-Lok fixes
Code produit 10655471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
Diamètre (impériale) externe:
0,31 in
0,42 in
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
8,8 mm
10,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (impériale) externe Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10655471 2,5 ml 0,42 in 10,8 mm 1 pièce
10025540 50 μl 0,31 in 8 mm 1 pièce
10482731 250 μl 0,31 in 8 mm 1 pièce
10567922 500 μl 0,31 in 8 mm 1 pièce
10508312 1 mL 0,31 in 8,8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10655471 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 008420
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
  • Capacités de 10 μl à 100 ml
  • En verre borosilicaté, avec pointes de piston en PTFE et cônes Luer Kel-F™ (le cas échéant)
  • Les aiguilles s’alignent sur la graduation zéro du corps pour réduire le volume mort et améliorer l’exactitude et la précision à <± 1 %
  • Les seringues Luer-Lok™ et à embout Luer sont livrées sans aiguilles ; à commander séparément
Spécification
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) externe 0,42 in
Diamètre (métrique) externe 10,8 mm
À utiliser avec (application) Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale
Comprend Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte
Type de produit Seringue Gastight
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Modèle 2.5MDF-LT-GT
Quantité Unité
Volume (métrique) 2,5 ml
Gamme de produits SGE
Type de connexion Embout Luer, fixe
Graduated Oui