Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles Luer-Lok amovibles
Code produit 10730662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Luer Lock, amovible
Luer Lock, fixe
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
13,7 mm
18 mm
32,6 mm
40,6 mm
Modèle:
100MR-LL-GT
10MDR-LL-GT
25MDR-LL-GT
50MR-LL-GT
5MDR-LL-GT
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Diamètre (métrique) externe Modèle Conditionnement
10730662 Luer Lock, fixe 18 mm 10MDR-LL-GT 1 pièce
16622652 Luer Lock, amovible 13,7 mm 5MDR-LL-GT 1 pièce
11971134 Luer Lock, amovible 8 mm 25MDR-LL-GT 1 pièce
11901144 Luer Lock, amovible 40,6 mm 100MR-LL-GT 1 pièce
10103614 Luer Lock, amovible 32,6 mm 50MR-LL-GT 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10730662 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 008960
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
  • Capacités μde 10 L à 100 mL
  • Fabriqué en verre borosilicaté, avec des embouts de piston en PTFE et Kel-F™ Cônes Luer (le cas échéant)
  • Les aiguilles s'alignent avec le repère zéro du canon pour réduire le volume mort et améliorer la précision. <±1%
  • Pistons remplaçables sur tous les modèles
  • Luer-Lok™ Les seringues sont vendues sans aiguilles ; à commander séparément.
Spécification
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) externe 0,7 in
Diamètre (métrique) externe 18 mm
À utiliser avec (application) Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale
Comprend Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte
Type de produit Seringue Gastight
Température max. (impériale) 248°F
Température max. (métrique) 120°C
Modèle 10MDR-LL-GT
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Unité
Volume (métrique) 10 mL
Type de connexion Luer Lock, fixe