Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles Luer-Lok amovibles
Code produit 11901144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Luer Lock, amovible
Luer Lock, fixe
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
13,7 mm
18 mm
32,6 mm
40,6 mm
Modèle:
100MR-LL-GT
10MDR-LL-GT
25MDR-LL-GT
50MR-LL-GT
5MDR-LL-GT
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Diamètre (métrique) externe Modèle unitSize
11901144 Luer Lock, amovible 40,6 mm 100MR-LL-GT 1 pièce
16622652 Luer Lock, amovible 13,7 mm 5MDR-LL-GT 1 pièce
10730662 Luer Lock, fixe 18 mm 10MDR-LL-GT 1 pièce
11971134 Luer Lock, amovible 8 mm 25MDR-LL-GT 1 pièce
10103614 Luer Lock, amovible 32,6 mm 50MR-LL-GT 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11901144 Fornitore SGE™ N. del fornitore 009760
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
  • Capacités μde 10 L à 100 mL
  • Fabriqué en verre borosilicaté, avec des embouts de piston en PTFE et Kel-F™ Cônes Luer (le cas échéant)
  • Les aiguilles s'alignent avec le repère zéro du canon pour réduire le volume mort et améliorer la précision. <±1%
  • Pistons remplaçables sur tous les modèles
  • Luer-Lok™ Les seringues sont vendues sans aiguilles ; à commander séparément.
Specifica
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) externe 1,59 in
Diamètre (métrique) externe 40,6 mm
À utiliser avec (application) Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale
Comprend Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte
Type de produit Seringue Gastight
Température max. (impériale) 248°F
Température max. (métrique) 120°C
Modèle 100MR-LL-GT
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Unité
Volume (métrique) 100 mL
Type de connexion Luer Lock, amovible
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.