Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles Luer-Lok amovibles
Description
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
- Capacités μde 10 L à 100 mL
- Fabriqué en verre borosilicaté, avec des embouts de piston en PTFE et Kel-F™ Cônes Luer (le cas échéant)
- Les aiguilles s'alignent avec le repère zéro du canon pour réduire le volume mort et améliorer la précision. <±1%
- Pistons remplaçables sur tous les modèles
- Luer-Lok™ Les seringues sont vendues sans aiguilles ; à commander séparément.
Spécification
Spécification
| Précision | ± 1% |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) |
| Diamètre (impériale) externe | 0,31 in |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| À utiliser avec (application) | Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale |
| Comprend | Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte |
| Type de produit | Seringue Gastight |
| Température max. (impériale) | 248°F |
| Température max. (métrique) | 120°C |
| Modèle | 25MDR-LL-GT |
| Afficher plus |