Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles à aiguille amovible
Code produit 10025530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Calibre d’aiguille:
23 G
25 G
26 G
Quantité:
Unité
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Quantité unitSize
10025530 1 mL 23 G Unité 1 pièce
12947536 10 μl 26 G Unité 6 pièces
10635661 10 μl 26 G Unité 1 pièce
10299100 25 μl 25 G Unité 1 pièce
11951134 50 μl 25 G Unité 1 pièce
10095510 100 μl 25 G Unité 1 pièce
10473039 250 μl 25 G Unité 1 pièce
10625851 500 μl 25 G Unité 1 pièce
10518312 2,5 ml 23 G Unité 1 pièce
10710662 5 mL 23 G Unité 1 pièce
10412001 10 mL 23 G Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10025530 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 008100
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
  • Capacités μde 10 L à 100 mL
  • Fabriqué en verre borosilicaté, avec des embouts de piston en PTFE et Kel-F™ Cônes Luer (le cas échéant)
  • Les aiguilles s'alignent avec le repère zéro du canon pour réduire le volume mort et améliorer la précision. <±1%
  • Pistons remplaçables sur tous les modèles
  • Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement résistant aux fuites ; fournis avec une aiguille
Spécification
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,02 in
Diamètre (impériale) externe 0,34 in
Diamètre (métrique) externe 8,8 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,63 mm
À utiliser avec (application) Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale
Comprend Protection de piston, joint en PTFE, ressort et écrou
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,96 in
Type de produit Seringue Gastight
Température max. (impériale) 248°F
Température max. (métrique) 120°C
Modèle 1MDR-GT
Quantité Unité
Volume (métrique) 1 mL
Type de pointe d’aiguille Biseau amovible
Type de connexion Amovible