Learn More
SGE™ FAST FocusLiners™ pour valves GC
Code produit 12694925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12694925 5/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12694925 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 092005
Expédition estimée: 18-12-2026
Insert désactivé fourni dans des blisters pour éviter toute contamination
  • Pour divers instruments GC
  • Tous les inserts sont désactivés selon le principe de désactivation de phase gazeuse à haute température (420°C)
  • Aucune réaction indésirable dans les échantillons grâce à la réduction des sites actifs
FocusLiner
  • Comprend deux sections coniques qui fixent le bouchon en laine de quartz pour un essuyage de la pointe de l'aiguille et un transfert d'échantillon optimaux ; empêchant également la laine de quartz de se déplacer vers le septum ou de pousser dans l’insert
  • Excellente reproductibilité
  • Permet une discrimination de masse plus faible
Fast FocusLiner
  • Dia. int. étroit de 2,3 mm pour une utilisation avec des colonnes capillaires de dia. int. de 0,1 mm
  • Le diamètre interne étroit entraîne également des largeurs de pic plus petites
Spécification
Type de produit Insert Fast Focus à division / sans division
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 7,85 cm
Matériau de remplissage Laine de quartz
Diamètre (métrique) interne 0,23 cm
Diamètre (métrique) externe 0,63 cm
À utiliser avec (équipement) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177