Learn More
Trajan™ Accessoires de revêtement des valves GC
Code produit 11942637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint torique, Viton ; Pour tous liners sauf SG092235
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11942637 Joint torique, Viton ; Pour tous liners sauf SG092235
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11942637 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 0726532
Expédition estimée: 03-12-2026
Utilisé comme bague d’étanchéité pour GC Agilent.
  • Adaptée aux GC Agilent
  • Stable jusqu’à une température de 300°C
Spécification
À utiliser avec (application) Joint torique Viton
À utiliser avec (équipement) Agilent, Thermo Trace 1300 Bruker (Varian) Except SG092235
Matériau Viton
Quantité 10/boîte
Type de produit Joint torique en Viton pour GC Agilent