Learn More
SGE™ Septa GC : CS
Code produit 10095260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,18 in
0,37 in
0,39 in
0,43 in
0,45 in
0,5 po
0,59 in
Conditionnement:
48 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne unitSize
10095260 0,39 in 50 pièces
10106830 0,45 in 50 pièces
10472541 0,59 in 48 pièces
10742572 0,18 in 50 pièces
10055430 0,43 in 50 pièces
10390321 0,37 in 50 pièces
17128015 0,5 po 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10095260 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 041825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécifiquement conçues pour une utilisation avec les instruments GC Agilent Technologies™ (HP)
Septa CS
  • Septa en silicone revêtu de PTFE pour les applications à basse température
  • Bonne durabilité, bonne étanchéité
  • Excellente résistance aux solvants ; bonne résistance aux déchirures
  • Température maximale : 200°CC (392°F)
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,39 in
Matériau Silicone revêtu de PTFE
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Quantité 50 / boîte