Learn More
SGE™ Seringues à piston guidé
Code produit 10641823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
Type de connexion:
Amovible
Fixe
Type de produit:
Seringue à piston guidé
Seringue à piston à pointe en PTFE guidé
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,96 in
2,75 in
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de connexion Type de produit Longueur (impériale) de l’aiguille unitSize
10641823 10 μl Amovible Seringue à piston à pointe en PTFE guidé 2,75 in 1 pièce
10472171 10 μl Fixe Seringue à piston guidé 1,96 in 1 pièce
10655851 5 μl Amovible Seringue à piston guidé 1,96 in -
10442171 5 μl Fixe Seringue à piston guidé 1,96 in 1 pièce
10452171 10 μl Amovible Seringue à piston guidé 1,96 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10641823 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 002455
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le corps étendu guide le piston pendant l’injection. Les seringues à piston guidé SGE™ conviennent aux environnements industriels.
Le corps étendu guide le piston pendant l’injection.Les seringues à piston guidé SGE™ conviennent aux environnements industriels.
  • Le corps étendu peut accueillir un piston renforcé pour fournir une seringue robuste à faible volume
  • Le piston renforcé empêche la flexion lorsque le piston est ramené en position 100 %
  • Les corps de seringue ont une longueur d’échelle de 54,1 mm et un diamètre externe de 8 mm
  • Les modèles à aiguille fixe peuvent être chauffés jusqu’à 70°C.
  • Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement sans fuite et peuvent être chauffés jusqu’à 120°C
  • Toutes les aiguilles sont de calibre 26s, en acier inox avec des points biseautés #2, ont un diamètre externe de 0,47 mm et sont alignées sur la graduation zéro du corps
Informations sur la commande
Les modèles à aiguille fixe et amovible sont disponibles.
Spécification
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,018 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2,75 in
Type de produit Seringue à piston à pointe en PTFE guidé
Modèle 10R-GP-GT
Quantité Unité
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille Biseau
Type de connexion Amovible