Learn More
SGE™ Seringues MEPS™
Description
- La fonction de programmation personnalisée eVol™ permet la semi-automatisation et la vérification des seringues MEPS avant leur transition vers des plateformes entièrement automatisées
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 0,26 in |
| Diamètre (métrique) interne | 6,7 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie liquide / gazeuse |
| Type de produit | Seringue MEPS™ |
| Quantité | Unité |
| Volume (métrique) | 250 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes HTA 300APlus, Thermo Scientific et Varian 8400 |
| Type de connexion | Amovible |