Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringue à aiguille fixe de microvolume SGE
Code produit 10403922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
10403922 10 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10403922 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 002105
Expédition estimée: 14-12-2026
Pour faire des injections de micro-volumes de 1,5 μl à 8 μl
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
  • Seringue à injection manuelle
Spécification
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Alliage de nickel-titane (piston)
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,11 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
Type de produit Seringue à aiguille fixe
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille Cône