Learn More
- Home
- Products
- Seringues chromatographiques
- Seringues manuelles étanches au gaz
- SGE™ Seringues pour nano-volumes
SGE™ Seringues pour nano-volumes
Code produit 10711432
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
1 μl
5 μl
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Modèle:
0.5BNR-5
0.5BNR-5-RAX
0.5BNR-5/0.47
0.5BNR-5BV
0.5BR-7
0.5BR-7-RAX
0.5BR-7BV
0.5BR-OC-7/0.47
1BR-11.5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5BR-11.5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Type de pointe d’aiguille:
Biseau amovible
Cône
Pointe amovible
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
| Code produit | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Modèle | Type de pointe d’aiguille | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10711432 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5 | Pointe amovible | 1 pièce |
| 10370901 | 0,5 μl | 26 G | 0.5BNR-5/0.47 | Pointe amovible | 1 pièce |
| 10482001 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7 | Pointe amovible | - |
| 11982585 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7BV | Biseau amovible | 1 pièce |
| 10306392 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7-RAX | Pointe amovible | 1 pièce |
| 10095500 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5-RAX | Pointe amovible | 1 pièce |
| 10725046 | 1 μl | 23 G | 1BR-5BV | Biseau amovible | - |
| 10636231 | 0,5 μl | 26 G | 0.5BR-OC-7/0.47 | Biseau amovible | 1 pièce |
| 10616421 | 1 μl | 23 G | 1BR-7 | Pointe amovible | 1 pièce |
| 11992585 | 1 μl | 23 G | 1BR-7BV | Biseau amovible | 1 pièce |
| 10167260 | 1 μl | 23 G | 1BR-11.5 | Pointe amovible | - |
| 10568882 | 1 μl | 26 G | 1BR-7/0.47 | Pointe amovible | 1 pièce |
| 10601813 | 1 μl | 23 G | 1BR-5-RAX | Pointe amovible | 1 pièce |
| 10318983 | 5 μl | 23 G | 5BR-5BV | Biseau amovible | 1 pièce |
| 10588882 | 5 μl | 23 G | 5BR-7 | Pointe amovible | 1 pièce |
| 11902595 | 5 μl | 23 G | 5BR-7BV | Biseau amovible | 1 pièce |
| 12907536 | 5 μl | 23 G | 5BR-11.5 | Cône | 1 pièce |
| 10578302 | 5 μl | 23 G | 5BR-7-RAX | Cône | - |
| 11962585 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5BV | Biseau amovible | 1 pièce |
| 10763714 | 1 μl | 23 G | 1BR-5 | Pointe amovible | 1 pièce |
| 10288860 | 5 μl | 23 G | 5BR-5 | Pointe amovible | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10711432
Fournisseur
SGE™
Code fournisseur
000300
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéales pour l’injection chromatographique capillaire en nanovolumes ainsi que pour la préparation de normes précises nécessitant de petits volumes.
- Possibilité d’injecter jusqu’à 50 nl avec une précision élevée
- Idéales pour la distribution de très petits volumes liquides
- Le piston s’étend dans la pointe de l’aiguille
- L’échantillon est contenu uniquement dans l’aiguille sans contact avec le verre
- Volume mort pratiquement nul et transfert entre les injections
- Recommandé pour une utilisation lorsque le volume de l’échantillon est inférieur à 1000 nl (1 μl)
Spécification
Spécification
| Précision | ± 2 % |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre) |
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,0248 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,2559 in |
| Diamètre (métrique) externe | 6,5 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,96 in |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Type de produit | Seringue pour nano-volumes |
| Modèle | 0.5BNR-5 |
| Quantité | Unité |
| Volume (métrique) | 0,5 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Pointe amovible |
| Type de connexion | Amovible |
| Afficher plus Afficher moins |