Learn More
Trajan™ Revêtements PerkinElmer AutoSystem et Clarus 500
Code produit 12964031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
4 mm
6,2 mm
Type de produit:
Doublure droite sans fente
Insert à débit divisé / non divisé
Revêtement d'injection de grand volume
Longueur (métrique):
86,2 mm
92 mm
À utiliser avec (équipement):
AutoSystem Clarus 500
AutoSystem XL (PSS)
AutoSystem XL (injecteur PSS)
Autosystème XL (injecteur PSS)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Type de produit Longueur (métrique) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12964031 4 mm Insert à débit divisé / non divisé 86,2 mm AutoSystem XL (PSS) 5 pièces
10527152 6,2 mm Doublure droite sans fente 92 mm AutoSystem Clarus 500 1 pièce
12944081 4 mm Revêtement d'injection de grand volume 86,2 mm Autosystème XL (injecteur PSS) 1 pièce
12934081 4 mm Revêtement d'injection de grand volume 86,2 mm AutoSystem XL (injecteur PSS) 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12964031 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 092098
Expédition estimée: 27-10-2026
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments PerkinElmer
Spécification
Type de produit Insert à débit divisé / non divisé
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 86,2 mm
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Diamètre (métrique) externe 4 mm
À utiliser avec (équipement) AutoSystem XL (PSS)