Learn More
Trajan™ Aiguilles de rechange pour seringues Luer-Lock
Code produit 11909437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Longueur (impériale) de l’aiguille:
2 in
2,7 in
4,52 in
Conditionnement:
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Longueur (impériale) de l’aiguille Conditionnement
11909437 16 G 4,52 in 5 pièces
11989427 23 G 2,7 in 5 pièces
11961144 19 G 2 in 5 pièces
10297312 14 G 4,52 in 5 pièces
11919437 19 G 4,52 in 5 pièces
11959427 16 G 2,7 in 5 pièces
11929427 14 G 2 in 5 pièces
11971144 18 G 2 in 5 pièces
11929437 23 G 4,52 in 5 pièces
11951144 23 G 2 in 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11909437 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 039871
Expédition estimée: 04-12-2026
Style de pointe biseautée. Les aiguilles de rechange Trajan Scientific and Medical™ pour seringues Luer-Lock sont fournies en boîtes de 5.
Conçu pour une pénétration optimale du septum et la prévention du carottage du septum.
  • La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
  • Style de pointe biseautée
  • 5/boîte
Spécification
Calibre d’aiguille 16 G
Diamètre (métrique) interne 1,19 mm
Diamètre (métrique) externe 1,57 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 4,52 in
Type de produit Aiguille