Learn More
Trajan™ Aiguilles de rechange pour seringues Luer-Lock
Code produit 11929437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Longueur (impériale) de l’aiguille:
2 in
2,7 in
4,52 in
Conditionnement:
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Longueur (impériale) de l’aiguille unitSize
11929437 23 G 4,52 in 5 pièces
11989427 23 G 2,7 in 5 pièces
11961144 19 G 2 in 5 pièces
10297312 14 G 4,52 in 5 pièces
11919437 19 G 4,52 in 5 pièces
11959427 16 G 2,7 in 5 pièces
11929427 14 G 2 in 5 pièces
11971144 18 G 2 in 5 pièces
11951144 23 G 2 in 5 pièces
11909437 16 G 4,52 in 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11929437 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 039811
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Style de pointe biseautée. Les aiguilles de rechange Trajan Scientific and Medical™ pour seringues Luer-Lock sont fournies en boîtes de 5.
Conçu pour une pénétration optimale du septum et la prévention du carottage du septum.
  • Aiguille standard à usage général
  • En acier inox
  • Préféré pour l’injection manuelle où percer le septum exactement au même endroit est difficile
Spécification
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (impériale) interne 0,012 in
Diamètre (impériale) externe 0,024 in
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Diamètre (métrique) externe 0,63 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) de l’aiguille 4,52 in
Type de produit Aiguille de rechange
Gamme de produits Trajan
Longueur (métrique) de l’aiguille 115 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau
Type de connexion Luer-Lock