Learn More
Trajan™ Aiguilles de rechange pour seringues Luer-Lock
Description
Conçu pour une pénétration optimale du septum et la prévention du carottage du septum.
- Aiguille standard à usage général
- En acier inox
- Préféré pour l’injection manuelle où percer le septum exactement au même endroit est difficile
Specifications
Specifications
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 16 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,046 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,061 in |
| Diamètre (métrique) interne | 1,1 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1,57 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2,7 in |
| Type de produit | Aiguille de rechange |
| Type de pointe d’aiguille | Biseau |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?