Learn More
Trajan™ Aiguilles LC Luer-Lock
Code produit 10770594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 G
25 G
Diamètre (métrique) interne:
0,2 mm
0,37 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,5 mm
0,7 mm
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10770594 22 G 0,37 mm 0,7 mm 2 pièces
11949427 25 G 0,2 mm 0,5 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10770594 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 039895
Expédition estimée: 27-11-2026
Aiguilles de qualité adaptées à une seringue SGE dans une gamme de longueurs et de types de pointes
  • La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
  • Choisissez une aiguille de rechange différente en sélectionnant le volume de la seringue, la longueur de l’aiguille, le diamètre extérieur et le type de pointe
Spécification
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,014 in
Diamètre (impériale) externe 0,027 in
Diamètre (métrique) interne 0,37 mm
Diamètre (métrique) externe 0,7 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille de rechange
Type de pointe d’aiguille LC
Type de connexion Luer-Lock