Learn More
Trajan™ Aiguilles Luer Lock remplaçables : Orifice latéral
Code produit 10509542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
19 G
23 G
Diamètre (métrique) interne:
0,32 mm
0,65 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,63 mm
1,07 mm
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
10509542 23 G 0,32 mm 0,63 mm 2 pièces
10789294 19 G 0,65 mm 1,07 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10509542 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 039803
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Aiguille de rechange pour seringues manuelles étanches aux gaz de 1 mL à 100 mL. Longueur de l'aiguille : 50 mm.
  • Aiguilles Luer-Lock de rechange
  • À utiliser avec des seringues étanches aux gaz de 1 mL à 100 mL
  • Longueur de l'aiguille : 50 mm
  • Pointe à orifice latéral
  • ±Précision et reproductibilité de 1 %
Spécification
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (impériale) interne 0,012 in
Diamètre (impériale) externe 0,024 in
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Diamètre (métrique) externe 0,63 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille de rechange
Type de pointe d’aiguille Orifice latéral ou bombé
Type de connexion Luer-Lock