Learn More
Trajan™ Aiguilles Luer Lock remplaçables : Orifice latéral
Product Code. 10789294
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Calibre d’aiguille:
19 G
23 G
Diamètre (métrique) interne:
0,32 mm
0,65 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,63 mm
1,07 mm
missing translation for 'unitSize':
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Calibre d’aiguille Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe missing translation for 'unitSize'
10789294 19 G 0,65 mm 1,07 mm 2 pièces
10509542 23 G 0,32 mm 0,63 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10789294 missing translation for 'mfr' Trajan™ missing translation for 'supplierNo' 039823
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Aiguille de rechange pour seringues manuelles étanches aux gaz de 1 mL à 100 mL. Longueur de l'aiguille : 50 mm.
  • Aiguilles Luer-Lock de rechange
  • À utiliser avec des seringues étanches aux gaz de 1 mL à 100 mL
  • Longueur de l'aiguille : 50 mm
  • Pointe à orifice latéral
  • ±Précision et reproductibilité de 1 %
Specifications
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 19 G
Diamètre (impériale) interne 0,025 in
Diamètre (impériale) externe 0,025 in
Diamètre (métrique) interne 0,65 mm
Diamètre (métrique) externe 1,07 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille de rechange
Type de pointe d’aiguille Orifice latéral ou bombé
Type de connexion Luer-Lock