Learn More
Trajan™ Aiguilles de rechange pour seringues de 25 à 500 μl
Code produit 15278593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 G
23 G
25 G
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Cône
LC
Longueur (métrique) de l’aiguille:
70 mm
70 mm
115 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,5 mm
0,63 mm
0,7 mm
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Longueur (métrique) de l’aiguille Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15278593 25 G Cône 115 mm 0,5 mm 2 pièces
10108538 23 G Biseau 70 mm 0,63 mm 5 pièces
10107170 22 G LC 70 mm 0,7 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15278593 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 038060
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-11-2026
Une gamme d’aiguilles de qualité pour une seringue SGE dans une gamme de longueurs et de styles de pointes
  • La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
  • Choisissez une aiguille de rechange différente en sélectionnant le volume de la seringue, la longueur de l’aiguille, le diamètre extérieur et le type de pointe
Spécification
Calibre d’aiguille 25 G
Diamètre (métrique) interne 0,2 mm
Diamètre (métrique) externe 0,5 mm
Type de produit Aiguille de rechange
Longueur (métrique) de l’aiguille 115 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Seringue (25 à 500 μl)