Learn More
Trajan™ Pistons de rechange
Code produit 10525749
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
10 μSeringue à aiguille fixe étanche aux gaz pour échantillonneur automatique
10 μSeringue à piston guidé amovible L
10 μSeringue étanche aux gaz à aiguille amovible L pour échantillonneur automatique CTC/Carlo Erba/Fisons
100 μSeringue étanche aux gaz à aiguille fixe L pour Carlo Erba , CTC , Fisons échantillonneurs automatiques
Aiguilles pour seringue (100 μl), seringue étanche aux gaz
Aiguilles pour seringue (100 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille amovible
Aiguilles pour seringue (10 μl)
Aiguilles pour seringue (10 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe
Aiguilles pour seringue (25 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe ou amovible
Aiguilles pour seringue (250 μl), seringue étanche aux gaz
Aiguilles pour seringue (250 μl), seringue étanche aux gaz CTC
Aiguilles pour seringue (25 μl), seringue étanche aux gaz CTC
Aiguilles pour seringue (25 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe
Aiguilles pour seringue (500 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe ou amovible
Aiguilles pour seringue (500 μl), seringue étanche aux gaz CTC
Aiguilles pour seringue (50 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe
Aiguilles pour seringue (5 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe
Aiguilles pour seringue (5 ml), seringue étanche aux gaz
Modèles de seringues SG-003987, SG-003988, 25 μL
Modèles de seringues SG-003988, SG-003985, 25 μL
Seringue 009472, 009462
Seringue 100 μl
Seringue code P250-GT (250 μl)
Seringue étanche aux gaz à aiguille amovible (10 μl)
Seringue étanche aux gaz à aiguille fixe (10 μl)
Seringue étanche aux gaz à raccord amovible (10 ml)
Vannes Rheodyne et Valco
Type de produit:
Piston
Piston de rechange (ancien modèle), P25F-BT-GT
Piston de rechange de 50 ml uniquement
Piston de rechange, 10A-VP
Piston de rechange, 10R-C / T-GT
Piston de rechange, P10-GP-GT
Piston de rechange, P100-GT
Piston de rechange, P100F-C / T-GT
Piston de rechange, P100R-C / T-GT
Piston de rechange, P10F-BT-GT
Piston de rechange, P10F-C / T-GT
Piston de rechange, P10MD-GT
Piston de rechange, P10R-GT
Piston de rechange, P25-GT
Piston de rechange, P250F-CTC-GT
Piston de rechange, P250R-C / T-GT
Piston de rechange, P25F-C / T-GT
Piston de rechange, P25F-CTC-GT
Piston de rechange, P25MD-GT
Piston de rechange, P25R-C / T-GT
Piston de rechange, P500-GT
Piston de rechange, P500F-CTC-GT
Piston de rechange, P50F-C / T-GT
Piston de rechange, P5F-PE-GT
Piston de rechange, P5MD-GT
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type de produit unitSize
10525749 Seringue code P250-GT (250 μl) Piston 1 pièce
15208533 10 μSeringue à piston guidé amovible L Piston de rechange, P10-GP-GT 1 pièce
15248573 Aiguilles pour seringue (500 μl), seringue étanche aux gaz CTC Piston de rechange, P500F-CTC-GT 1 pièce
15258533 10 μSeringue à aiguille fixe étanche aux gaz pour échantillonneur automatique Piston de rechange, P10F-C / T-GT 2 pièces
10274982 Aiguilles pour seringue (10 μl) Piston de rechange, 10A-VP -
15298523 Aiguilles pour seringue (10 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe Piston de rechange, P10F-C / T-GT 1 pièce
12801901 Aiguilles pour seringue (5 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe Piston de rechange, P5F-PE-GT 1 pièce
15218543 Modèles de seringues SG-003987, SG-003988, 25 μL Piston de rechange, P25F-C / T-GT 1 pièce
15298533 Aiguilles pour seringue (25 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe ou amovible Piston de rechange, P25-GT 1 pièce
15248533 Seringue étanche aux gaz à aiguille amovible (10 μl) Piston de rechange, P10R-GT 2 pièces
12841901 Aiguilles pour seringue (100 μl), seringue étanche aux gaz Piston de rechange, P100-GT 1 pièce
10388254 Aiguilles pour seringue (100 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille amovible Piston de rechange, P100R-C / T-GT 1 pièce
15288563 Seringue étanche aux gaz à raccord amovible (10 ml) Piston de rechange, P10MD-GT 1 pièce
15268563 Aiguilles pour seringue (5 ml), seringue étanche aux gaz Piston de rechange, P5MD-GT 1 pièce
10424540 Aiguilles pour seringue (500 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe ou amovible Piston de rechange, P500-GT 1 pièce
15208573 Seringue 009472, 009462 Piston de rechange, P25MD-GT 1 pièce
15238573 Aiguilles pour seringue (250 μl), seringue étanche aux gaz CTC Piston de rechange, P250F-CTC-GT 1 pièce
15228573 Aiguilles pour seringue (25 μl), seringue étanche aux gaz CTC Piston de rechange, P25F-CTC-GT 1 pièce
15208543 Modèles de seringues SG-003988, SG-003985, 25 μL Piston de rechange, P25R-C / T-GT 1 pièce
15288543 100 μSeringue étanche aux gaz à aiguille fixe L pour Carlo Erba , CTC , Fisons échantillonneurs automatiques Piston de rechange, P100F-C / T-GT 1 pièce
15278533 10 μSeringue étanche aux gaz à aiguille amovible L pour échantillonneur automatique CTC/Carlo Erba/Fisons Piston de rechange, 10R-C / T-GT 2 pièces
15268543 Aiguilles pour seringue (50 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe Piston de rechange, P50F-C / T-GT 1 pièce
15238553 Aiguilles pour seringue (250 μl), seringue étanche aux gaz Piston de rechange, P250R-C / T-GT 1 pièce
15268533 Seringue étanche aux gaz à aiguille fixe (10 μl) Piston de rechange, P10F-BT-GT 1 pièce
15228543 Aiguilles pour seringue (25 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe Piston de rechange (ancien modèle), P25F-BT-GT 1 pièce
15298543 Seringue 100 μl Piston 1 pièce
10897130 Vannes Rheodyne et Valco Piston de rechange de 50 ml uniquement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 10525749 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 031830
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pistons de rechange sont disponibles pour toutes les seringues SGE étanches aux gaz.
  • Pour une utilisation avec des seringues SGE étanches aux gaz.
  • Utilisez la référence des seringues SGE pour trouver un piston de rechange.
Spécification
Type de produit Piston
À utiliser avec (équipement) Seringue code P250-GT (250 μl)