Learn More
Trajan™ Pistons de rechange pour seringues eVol et RMN eVol
Code produit 12997596
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Seringue RMN eVol (5 μl)
Seringue RMN eVol (50 μl)
Seringue RMN eVol (500 μl)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12997596 Seringue RMN eVol (500 μl) 1 pièce
12967596 Seringue RMN eVol (5 μl) 1 pièce
12977596 Seringue RMN eVol (50 μl) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12997596 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 2910384
Expédition estimée: 07-01-2027
Pistons de rechange pour seringues SGE étanches aux gaz
  • Pistons de rechange pour seringues étanches aux gaz
  • Conçus pour correspondre au corps spécifique de la seringue afin de maintenir l’étanchéité au gaz
Spezifikation
Type de produit Piston de rechange
À utiliser avec (équipement) Seringue RMN eVol (500 μl)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.