Learn More
SGE™ Seringues standard à aiguille fixe, série II
Code produit 10229010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre d’aiguille:
25 G
26 G
Comprend:
Piston standard
Protection du piston
Quantité:
10/boîte
6 Paquets
Unité
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Comprend Quantité Conditionnement
10229010 50 μl 25 G Piston standard Unité 1 pièce
10518502 5 μl 26 G Protection du piston Unité 1 pièce
12937536 10 μl 26 G Protection du piston 10/boîte -
10607171 10 μl 26 G Protection du piston Unité 1 pièce
10127070 10 μl 26 G Protection du piston 6 Paquets 6 pièces
11941134 25 μl 25 G Piston standard Unité 1 pièce
10625471 100 μl 25 G Piston standard Unité 1 pièce
10559072 250 μl 25 G Piston standard Unité 1 pièce
10771422 500 μl 25 G Piston standard Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10229010 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 004000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.45€
    56.96€ / 1 pièces
    Économisez 29.49€
    34% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision à < ± 1 %
  • Les pistons en acier inox sont montés à la main, non interchangeables, non remplaçables
  • Les seringues avec capacités de 5 et 10 μl ont un diamètre externe de corps de 6,5 mm, une longueur d’échelle de 54,1 mm et incluent une aiguille de calibre 26s de 50 mm de long
  • Les seringues d’une capacité de 25 à 500 μl ont un diamètre externe de fourreau de 8 mm, une longueur d’échelle de 60 mm et une aiguille de calibre 25 d’une longueur de 50 mm. Les modèles à aiguille fixe sont dotés d’une aiguille collée au corps avec de la colle époxy résistante aux solvants. Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement résistant aux fuites.
Spécification
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 25 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,01 in
Diamètre (impériale) externe 0,31 in
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,5 mm
Comprend Piston standard
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,96 in
Type de produit Seringue pour micro-volumes
Graduations Majeur - 5.0 μL, Mineur - 1.0 μL
Modèle 50F
Quantité Unité
Volume (métrique) 50 μl
Gamme de produits SGE
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau fixe
Type de connexion Fixe
Graduated Oui